Få mere at vide
Axygen™ AxyMats™ Forseglingsmåtter til 2mL 96-brønds analyseplader med runde brønde
Artikelnummer. p-4879256 Shop alle Axygen Scientific produkter
Sterilitet:
Ikke-steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 50
Artikelnummer. 11326224
Brand: Axygen™ AM2MLRD
Minimer fordampning i en bred vifte af temperaturer i PCR- og opbevaringsapplikationer
Axygen AxyMat sealing mats can be used in a wide range of temperatures for PCR and storage applications. AxyMats minimize evaporation and are made of research-grade silicone which can be autoclaved. They can be reused following a bleach wash and ethanol rinse protocol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Natural
Materiale Silicone
Sterilitet Ikke-steril
Autoklaverbar Autoclavable
Antal Wells 96
nr. pr. sag 50/Cs.
nr. pr. pakke 10/Pk.
Produkttype Sealing Mat
Well Shape Round
Pladekompatibilitet 96-well Microplate, 2 mL