Få mere at vide
Axygen™ AxyMats™ Tætningsmåtte til 96-brønds PCR-mikroplader
Artikelnummer. 12577897 Shop alle Axygen Scientific produkter
Skift visning
Materiale:
Silikone
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
12577897 Silikone Pakke med 50
1 options
Artikelnummer. 12577897 Leverandør Axygen™ Leverandørnr. AM96PCRRD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4885.00 DKK
    2509.52 DKK / Pakke med 50
    Spare 2375.48 DKK
    48% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Minimer fordampning i en bred vifte af temperaturer i PCR- og opbevaringsapplikationer
Axygen AxyMat tætningsmåtter kan bruges i en lang række temperaturer til PCR- og opbevaringsapplikationer. AxyMats minimerer fordampning og er lavet af silikone af forskningskvalitet, som kan autoklaveres. De kan genbruges efter en blegemiddelvask og ethanolskylningsprotokol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Materiale Silikone
Sterilitet Ikke steril
Autoklaverbar Autoklaverbar
Antal Wells 96
nr. pr. sag 50/Cs.
nr. pr. pakke 10/Pk.
Produkttype Tætningsmåtte
Well Shape Rund
Pladekompatibilitet 96-brønds PCR mikroplade