Få mere at vide
Axygen™ AxyMats™ 96 rundbrønds kompressionsmåtte til PCR-mikroplader
Artikelnummer. 12517907 Shop alle Axygen Scientific produkter
Skift visning
Materiale:
Silikone
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. Materiale unitSize
12517907 Silikone Pakke med 50
1 options
Artikelnummer. 12517907 Leverandør Axygen™ Leverandørnr. CM96RD
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Velegnet til at hjælpe med at reducere fordampning og sikre korrekt tætning, når det bruges sammen med Axygen PCR mikroplader og PlateMax™ tætningsfilm
Axygen™ Compression AxyMatsTM er ideel til at hjælpe med at reducere fordampning og sikre en ordentlig tætning, når de bruges sammen med Axygen PCR mikroplader og PlateMaxTM tætningsfilm. De er lavet af silikone af forskningskvalitet, og de kan autoklaveres, og efter en protokol for blegemiddelvask og ethanolskylning kan de også genbruges.
  • Til brug med 96/384 brønd og PCR mikroplader
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Farve Neutral
    Materiale Silikone
    Sterilitet Steril
    Autoklaverbar Autoklaverbar
    Antal Wells 96
    nr. pr. sag 50/Cs.
    nr. pr. pakke 10/Pk.
    Produkttype Kompressionsmåtte
    Well Shape Rund
    Pladekompatibilitet 96/384-brønds PCR mikroplade