Få mere at vide
Axygen™ 96-brønds PCR mikroplader
Shop alle Axygen Scientific produkter
Farve:
Assorted
Blå
Black
Clear
Klar
Orange
Red
White
Yellow
Nederdel stil:
Forhøjet
Fuld
Full
Halv
Unskirted
Uskørt
Format:
96-brønds
Elevated Wells
Enkelt kærv hjørne
Flad Top
Flat Top
Standard
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 100
Pakke med 25
Pakke med 50
Beskrivelse
Axygen™ 96 well elevated skirt PCR microplate is designed to fit ABI Real Time PCR thermal cyclers and sequencers. Ultra-thin and consistent wall thickness allows precise thermal transfer for optimum results. Can be sealed with 8/12 strip caps, Axymat or sealing film.
RNase-/DNase-free Nonpyrogenic Nonsterile Manufactured with 99.9% pure virgin polypropylene 96-well Semi-Skirted PCR Plate Single Notch Coner Application/Compatibility: Standard thermal cycling, ABI Real time PCR 7300, 7500, 7900, qPCR and ABI Sequencing
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | No Barcode |
| Certificeringer/compliance | RNase-, DNase-free |
| Format | Elevated Wells |
| Låg | Without Lid |
| Array | 8 x 12 |
| Farve | Clear |
| Til brug med (udstyr) | Megabace Sequencer |
| Nederdel stil | Unskirted |
| Materiale | Polypropylene |
| Volumen (metrisk) Nå | 200 μL |
| Vis mere |