Få mere at vide
Axygen™ 96-brønds PCR mikroplader
Artikelnummer. 12799448 Shop alle Axygen Scientific produkter
Farve:
Assorted
Blå
Black
Clear
Klar
Orange
Red
White
Yellow
Nederdel stil:
Forhøjet
Fuld
Full
Halv
Unskirted
Uskørt
Format:
96-brønds
Elevated Wells
Enkelt kærv hjørne
Flad Top
Flat Top
Standard
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 100
Pakke med 25
Pakke med 50
Artikelnummer. 12799448
Brand: Axygen™ PCR96FSB
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Konstrueret med ultratynd og ensartet vægtykkelse for at tillade præcis termisk overførsel for optimale resultater. Axygen™ 96-brønds PCR mikroplader er den ideelle mulighed til brug i PCR termisk overførsel og realtids PCR applikationer.
Axygen™ 96 brønd forhøjet nederdel PCR mikroplade er designet til at passe ABI Real Time PCR termiske cyklere og sequencere. Ultratynd og ensartet vægtykkelse tillader præcis termisk overførsel for optimale resultater. Kan forsegles med 8/12 strimmelhætter, Axymat eller forseglingsfilm.
  • RNase-/DNase-fri
  • Ikke-pyrogen
  • Ikke-steril
  • Fremstillet med 99,9% ren jomfru polypropylen
  • 96-brønds halvskørt PCR-plade
  • Single Notch Coner
  • Anvendelse/kompatibilitet: Standard termisk cykling, ABI Realtid PCR 7300, 7500, 7900, qPCR og ABI Sekvensering
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Stregkode Ingen stregkode
    Certificeringer/compliance RNase-, DNase-fri
    Format Standard
    Array 8 x 12
    Farve Blå
    Til brug med (udstyr) Standard 96 brøndblokke
    Nederdel stil Fuld
    Materiale Polypropylen
    Volumen (metrisk) Nå 200μ L
    Antal Wells 96
    Sterilitet Ikke steril
    Well Shape Rund
    Til brug med (applikation) PCR termisk overførsel, RT-PCR applikationer