Få mere at vide
Axygen™ 96-brønds PCR mikroplader
Artikelnummer. 12719458 Shop alle Axygen Scientific produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Diverse
Gul
Hvid
Klar
Orange
Rød
Sort
Nederdel stil:
Forhøjet
Fuld
Halv
Uskørt
Uskørt
Format:
96-brønds
Enkelt kærv hjørne
Flad Top
Forhøjede brønde
Standard
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 100
Pakke med 25
Pakke med 50
22 product options available for selection
Product selection table with 22 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Nederdel stil Format Pakningsstørrelse
12719458 Klar Fuld Standard Pakke med 50
12799438 Klar Forhøjet Standard Pakke med 50
11396124 Klar Forhøjet Standard Pakke med 10
12112580 Klar Uskørt 96-brønds Pakke med 50
11391804 Klar Uskørt 96-brønds Pakke med 10
11330185 Klar Uskørt Flad Top Pakke med 25
12335193 Klar Uskørt Flad Top Pakke med 100
11380185 Klar Fuld Standard Pakke med 10
11320185 Sort Uskørt Flad Top Pakke med 25
12799448 Blå Fuld Standard Pakke med 50
11340195 Gul Fuld Standard Pakke med 10
11300195 Orange Fuld Standard Pakke med 10
12749458 Rød Fuld Standard Pakke med 50
11370185 Sort Fuld Standard Pakke med 10
11350185 Diverse Fuld Standard Pakke med 10
11320205 Klar Uskørt Forhøjede brønde Pakke med 10
12799478 Klar Uskørt Forhøjede brønde Pakke med 50
10332390 Klar Halv 96-brønds Pakke med 50
12567787 Klar Halv 96-brønds Pakke med 10
12537797 Klar Halv Enkelt kærv hjørne Pakke med 10
13164824 Klar Halv Enkelt kærv hjørne Pakke med 50
11330195 Hvid Fuld Standard Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
22 options
Artikelnummer. 12719458 Leverandør Axygen™ Leverandørnr. PCR96FSC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2827.76 DKK
    2037.27 DKK / Pakke med 50
    Spare 790.49 DKK
    27% Slukket
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Læg i indkøbskurv
Konstrueret med ultratynd og ensartet vægtykkelse for at tillade præcis termisk overførsel for optimale resultater. Axygen™ 96-brønds PCR mikroplader er den ideelle mulighed til brug i PCR termisk overførsel og realtids PCR applikationer.
Axygen™ 96-brønds PCR mikroplade er designet til at passe ABI Real Time PCR termiske cyklere og sequencere. Ultratynd og ensartet vægtykkelse tillader præcis termisk overførsel for optimale resultater. Kan forsegles med 8/12 strimmelhætter, Axymat eller forseglingsfilm.
  • RNase-/DNase-fri
  • Ikke-pyrogen
  • Ikke-steril
  • Fremstillet med 99,9% ren jomfru polypropylen
  • Single Notch Coner
  • Anvendelse/kompatibilitet: Standard termisk cykling, ABI Realtid PCR 7300, 7500, 7900, qPCR og ABI Sekvensering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Ingen stregkode
Certificeringer/compliance RNase-, DNase-fri
Format Standard
Låg Uden låg
Array 8 x 12
Farve Klar
Produkttype PCR Microplate
Til brug med (udstyr) Standard 96 brøndblokke
Nederdel stil Fuld
Materiale Polypropylen
Volumen (metrisk) Nå 200μ L
Antal Wells 96
Sterilitet Ikke steril
Well Shape Rund
Til brug med (applikation) PCR termisk overførsel, RT-PCR applikationer
nr. pr. sag 50/Cs.
nr. pr. pakke 10/Pk.