Få mere at vide
Axygen™ 96-brønds PCR mikroplader
Artikelnummer. 12567787 Shop alle Axygen Scientific produkter
Farve:
Blå
Diverse
Gul
Hvid
Klar
Orange
Rød
Sort
Nederdel stil:
Forhøjet
Fuld
Halv
Uskørt
Uskørt
Format:
96-brønds
Enkelt kærv hjørne
Flad Top
Forhøjede brønde
Standard
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 100
Pakke med 25
Pakke med 50
Artikelnummer. 12567787
Brand: Axygen™ PCR96HSC
Konstrueret med ultratynd og ensartet vægtykkelse for at tillade præcis termisk overførsel for optimale resultater. Axygen™ 96-brønds PCR mikroplader er den ideelle mulighed til brug i PCR termisk overførsel og realtids PCR applikationer.
Axygen™ 96 brønd forhøjet nederdel PCR mikroplade er designet til at passe ABI Real Time PCR termiske cyklere og sequencere. Ultratynd og ensartet vægtykkelse tillader præcis termisk overførsel for optimale resultater. Kan forsegles med 8/12 strimmelhætter, Axymat eller forseglingsfilm.
  • RNase-/DNase-fri
  • Ikke-pyrogen
  • Ikke-steril
  • Fremstillet med 99,9% ren jomfru polypropylen
  • 96-brønds halvskørt PCR-plade
  • Single Notch Coner
  • Anvendelse/kompatibilitet: Standard termisk cykling, ABI Realtid PCR 7300, 7500, 7900, qPCR og ABI Sekvensering
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Stregkode Ingen stregkode
    Certificeringer/compliance RNase-, DNase-fri
    Format 96-brønds
    Låg Uden låg
    Array 8 x 12
    Farve Klar
    Produkttype Flad top, dobbelt kærv
    Til brug med (udstyr) Standard 96 brøndblokke
    Nederdel stil Halv
    Materiale Polypropylen
    Volumen (metrisk) Nå 200μ L
    Antal Wells 96
    Sterilitet Ikke steril
    Til brug med (applikation) PCR termisk overførsel, RT-PCR applikationer
    nr. pr. sag 50/Cs.
    nr. pr. pakke 10/Pk.