Beskrivelse
Axygen™ 96 brønd forhøjet nederdel PCR mikroplade er designet til at passe ABI Real Time PCR termiske cyklere og sequencere. Ultratynd og ensartet vægtykkelse tillader præcis termisk overførsel for optimale resultater. Kan forsegles med 8/12 strimmelhætter, Axymat eller forseglingsfilm.
RNase-/DNase-fri Ikke-pyrogen Ikke-steril Fremstillet med 99,9% ren jomfru polypropylen 96-brønds halvskørt PCR-plade Single Notch Coner Anvendelse/kompatibilitet: Standard termisk cykling, ABI Realtid PCR 7300, 7500, 7900, qPCR og ABI Sekvensering
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Ingen stregkode |
| Certificeringer/compliance | RNase-, DNase-fri |
| Format | Flad Top |
| Låg | Uden låg |
| Array | 8 x 12 |
| Farve | Klar |
| Produkttype | PCR Microplate |
| Til brug med (udstyr) | BioRad qPCR-systemer, Statagene MX-3000 |
| Nederdel stil | Uskørt |
| Materiale | Polypropylen |
| Vis mere |