Få mere at vide
Axygen™ 96-brønds PCR mikroplader
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11396124 Shop alle Axygen Scientific produkter
Farve:
Blå
Diverse
Gul
Hvid
Klar
Orange
Rød
Sort
Nederdel stil:
Forhøjet
Fuld
Halv
Uskørt
Uskørt
Format:
96-brønds
Enkelt kærv hjørne
Flad Top
Forhøjede brønde
Standard
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 100
Pakke med 25
Pakke med 50
Artikelnummer. 11396124
Brand: Axygen™ PCR96ABC
Konstrueret med ultratynd og ensartet vægtykkelse for at tillade præcis termisk overførsel for optimale resultater. Axygen™ 96-brønds PCR mikroplader er den ideelle mulighed til brug i PCR termisk overførsel og realtids PCR applikationer.
Axygen™ 96 brønd forhøjet nederdel PCR mikroplade er designet til at passe ABI Real Time PCR termiske cyklere og sequencere. Ultratynd og ensartet vægtykkelse tillader præcis termisk overførsel for optimale resultater. Kan forsegles med 8/12 strimmelhætter, Axymat eller forseglingsfilm.
  • RNase-/DNase-fri
  • Ikke-pyrogen
  • Ikke-steril
  • Fremstillet med 99,9% ren jomfru polypropylen
  • 96-brønds halvskørt PCR-plade
  • Single Notch Coner
  • Anvendelse/kompatibilitet: Standard termisk cykling, ABI Realtid PCR 7300, 7500, 7900, qPCR og ABI Sekvensering
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Stregkode Ingen stregkode
    Certificeringer/compliance RNase-, DNase-fri
    Format Standard
    Låg Uden låg
    Array 8 x 12
    Farve Klar
    Til brug med (udstyr) ABI Realtid PCR 7300, 7500, 7900, qPCR og ABI Sekvensering
    Nederdel stil Forhøjet
    Materiale Polypropylen
    Volumen (metrisk) Nå 200μ L
    Antal Wells 96
    Sterilitet Ikke steril
    Well Shape Rund
    Til brug med (applikation) PCR termisk overførsel, RT-PCR applikationer
    nr. pr. sag 50/Cs.
    nr. pr. pakke 10/Pk.