Få mere at vide
Axygen™ 96-brønds PCR mikroplader
Artikelnummer. 11330195 Shop alle Axygen Scientific produkter
Farve:
Blå
Diverse
Gul
Hvid
Klar
Orange
Rød
Sort
Nederdel stil:
Forhøjet
Fuld
Halv
Uskørt
Uskørt
Format:
96-brønds
Enkelt kærv hjørne
Flad Top
Forhøjede brønde
Standard
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 100
Pakke med 25
Pakke med 50
Artikelnummer. 11330195
Brand: Axygen™ PCR96FSW
Konstrueret med ultratynd og ensartet vægtykkelse for at tillade præcis termisk overførsel for optimale resultater. Axygen™ 96-brønds PCR mikroplader er den ideelle mulighed til brug i PCR termisk overførsel og realtids PCR applikationer.
Axygen™ 96 well elevated skirt PCR microplate is designed to fit ABI Real Time PCR thermal cyclers and sequencers. Ultra-thin and consistent wall thickness allows precise thermal transfer for optimum results. Can be sealed with 8/12 strip caps, Axymat or sealing film.
  • RNase-/DNase-free
  • Nonpyrogenic
  • Nonsterile
  • Manufactured with 99.9% pure virgin polypropylene
  • 96-well Semi-Skirted PCR Plate
  • Single Notch Coner
  • Application/Compatibility: Standard thermal cycling, ABI Real time PCR 7300, 7500, 7900, qPCR and ABI Sequencing
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Stregkode No Barcode
    Certificeringer/compliance RNase-, DNase-free
    Format Standard
    Array 8 x 12
    Farve Hvid
    Til brug med (udstyr) Standard 96 well blocks
    Nederdel stil Fuld
    Materiale Polypropylene
    Volumen (metrisk) Nå 200 μL
    Antal Wells 96
    Sterilitet Non-sterile
    Well Shape Round
    Til brug med (applikation) PCR thermal transfer, RT-PCR applications