Få mere at vide
Axygen™ 96-brønds PCR mikroplader
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15368301 Shop alle Axygen Scientific produkter
Skift visning
Nederdel stil:
Forhøjet, Semi
Fuld
Halv
Sterilitet:
Ikke steril
Stregkode:
Inkluderer stregkode
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Nederdel stil Sterilitet Stregkode unitSize
15368301 Halv Ikke steril Inkluderer stregkode Pakke med 50
15338301 Forhøjet, Semi Ikke steril Inkluderer stregkode Pakke med 50
15348301 Fuld Ikke steril Inkluderer stregkode Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15368301 Leverandør Axygen™ Leverandørnr. PCR96M2HSCPBC
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Konstrueret med ultratynd og ensartet vægtykkelse for at tillade præcis termisk overførsel for optimale resultater. Axygen™ 96-brønds PCR mikroplader er den ideelle mulighed til brug i PCR termisk overførsel og realtids PCR applikationer.
Axygen™ 96 brønd forhøjet nederdel stregkodet PCR mikroplade er designet til at passe ABI™ Real Time PCR termiske cyklere og sequencere. Ultratynd og ensartet vægtykkelse tillader præcis termisk overførsel for optimale resultater. Kan forsegles med 8/12 strimmelhætter, Axymat eller forseglingsfilm. Stregkode på langsiden af pladen mellem brønd H1-H12.
  • Certificeret RNase-/DNase-fri
  • Ikke-pyrogen
  • Ikke-steril
  • Fremstillet med 99,9% ren jomfru polypropylen
  • 96-brønds halvskørt PCR-plade
  • Single Notch Coner
  • Anvendelse/kompatibilitet: Standard termisk cykling, ABI Realtid PCR 7300, 7500, 7900, qPCR og ABI Sekvensering
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Stregkode Inkluderer stregkode
    Certificeringer/compliance RNase-, DNase-fri
    Format 96-brønds
    Array 8 x 12
    Farve Klar
    Til brug med (udstyr) ABI PCR 2700, 2720, 9700, 9800, 7300, 7500, 7900 og ABI sekventeringsenheder
    Nederdel stil Halv
    Materiale Polypropylen
    Antal Wells 96
    Sterilitet Ikke steril
    Well Shape Rund
    Til brug med (applikation) PCR termisk overførsel, RT-PCR applikationer