Få mere at vide
Axygen™ 96-brønds PCR mikroplader
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15338301 Shop alle Axygen Scientific produkter
Nederdel stil:
Forhøjet, Semi
Fuld
Halv
Sterilitet:
Ikke steril
Stregkode:
Inkluderer stregkode
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 15338301
Brand: Axygen™ PCR96ABCPBC
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Konstrueret med ultratynd og ensartet vægtykkelse for at tillade præcis termisk overførsel for optimale resultater. Axygen™ 96-brønds PCR mikroplader er den ideelle mulighed til brug i PCR termisk overførsel og realtids PCR applikationer.
Axygen™ 96 brønd forhøjet nederdel stregkodet PCR mikroplade er designet til at passe ABI™ Real Time PCR termiske cyklere og sequencere. Ultratynd og ensartet vægtykkelse tillader præcis termisk overførsel for optimale resultater. Kan forsegles med 8/12 strimmelhætter, Axymat eller forseglingsfilm. Stregkode på langsiden af pladen mellem brønd H1-H12.
  • Certificeret RNase-/DNase-fri
  • Ikke-pyrogen
  • Ikke-steril
  • Fremstillet med 99,9% ren jomfru polypropylen
  • 96-brønds halvskørt PCR-plade
  • Single Notch Coner
  • Anvendelse/kompatibilitet: Standard termisk cykling, ABI Realtid PCR 7300, 7500, 7900, qPCR og ABI Sekvensering
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Stregkode Inkluderer stregkode
    Certificeringer/compliance RNase-, DNase-fri
    Format Standard
    Array 8 x 12
    Farve Klar
    Til brug med (udstyr) ABI Realtid PCR 7300, 7500, 7900, qPCR og ABI Sekvensering
    Nederdel stil Forhøjet, Semi
    Materiale Polypropylen
    Antal Wells 96
    Sterilitet Ikke steril
    Well Shape Rund
    Til brug med (applikation) PCR termisk overførsel, RT-PCR applikationer
    nr. pr. sag 50/Cs.
    nr. pr. pakke 10/Pk.