Få mere at vide
Axygen™ 96-brønds 100 μL PCR mikroplader
Shop alle Axygen Scientific produkter
Stregkode:
Ingen stregkode
Inkluderer stregkode
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Beskrivelse
Axygen™ 96-brønds PCR mikroplade er designet til at passe Roche Light Cycler 480. Ultratynd og ensartet vægtykkelse tillader præcis termisk overførsel for optimale resultater. Inkluderer Ultra Clear forseglingsfilm og trykt alfanumerisk gitter for nem identifikation af brønden.
RNase-/DNase-fri Ikke-pyrogen Ikke-steril Fremstillet med 99,9% ren jomfru polypropylen Inkluderer tætningsfilm
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Inkluderer stregkode |
| Certificeringer/compliance | RNase-, DNase-fri |
| Format | 96-brønds |
| Låg | Uden låg |
| Array | 8 x 12 |
| Farve | Hvid |
| Til brug med (udstyr) | Roche Light Cycler 480 |
| Materiale | Polypropylen |
| Volumen (metrisk) Nå | 100μ L |
| Antal Wells | 96 |
| Vis mere |