Få mere at vide
Beschreibung
Axygen™ 96-brønds PCR mikroplade er designet til at passe Roche Light Cycler 480. Ultratynd og ensartet vægtykkelse tillader præcis termisk overførsel for optimale resultater. Inkluderer Ultra Clear forseglingsfilm og trykt alfanumerisk gitter for nem identifikation af brønden.
RNase-/DNase-fri Ikke-pyrogen Ikke-steril Fremstillet med 99,9% ren jomfru polypropylen Inkluderer tætningsfilm
Spezifikation
Spezifikation
| Stregkode | Inkluderer stregkode |
| Certificeringer/compliance | RNase-, DNase-fri |
| Format | 96-brønds |
| Låg | Uden låg |
| Array | 8 x 12 |
| Farve | Hvid |
| Produkttype | PCR Microplate |
| Til brug med (udstyr) | Roche Light Cycler 480 |
| Materiale | Polypropylen |
| Volumen (metrisk) Nå | 100μ L |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?