Få mere at vide
Axygen™ 96-well Segmented PCR Microplates
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12142580 Shop alle Axygen Scientific produkter
Skift visning
Farve:
Klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. Farve unitSize
12142580 Klar Pakke med 50
1 options
Artikelnummer. 12142580 Leverandør Axygen™ Leverandørnr. PCR96SGC
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Pre-scored to break apart into four 24 well sections. Corning™ Axygen™ 96-wewll Segmented PCR Microplates are a versatile choice for thermal cycling.
Axygen™ 96 well segmented PCR microplate is designed to fit standard 96 well blocks. Plate is pre-scored to break apart into four 24 well sections. Ultra-thin and consistent wall thickness allows precise thermal transfer for optimum results. Can be sealed with 8/12 strip caps, Axymat or sealing film.
  • RNase-/DNase-free
  • Nonpyrogenic
  • Nonsterile
  • Manufactured with 99.9% pure virgin polypropylene
  • 96-well Segmented PCR Plate
  • Application/Compatibility: Standard thermal cycling, Beckman CEQ Sequencers
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Stregkode Ingen stregkode
    Certificeringer/compliance RNase, DNase-fri
    Format Standard
    Låg Uden låg
    Array 8 x 12
    Farve Klar
    Til brug med (udstyr) Beckman CEQ Sequencers
    Materiale Polypropylen
    Antal Wells 96
    Sterilitet Ikke steril
    Well Shape Rund
    Til brug med (applikation) PCR termisk overførsel, RT-PCR applikationer
    Maks. RCF 4000 x g
    nr. pr. sag 50/Cs.
    nr. pr. pakke 10/Pk.