Beskrivelse
Konstrueret med ultratynd og ensartet vægtykkelse for at tillade præcis termisk overførsel for optimale resultater. Corning™ Axygen™ 96-brønds PCR mikroplader er den ideelle mulighed til brug i PCR termisk overførsel og realtids PCR applikationer. De
Axygen™ 96 brønds lav profil uden skørt, flad top PCR mikroplade er designet til at passe til 96 brønds lavprofilblokke. Lavprofildesign resulterer i hurtigere og mere effektive PCR-reaktioner. Ultratynd og ensartet vægtykkelse tillader præcis termisk overførsel for optimale resultater. Kan forsegles med 8/12 strimmelhætter, Axymat eller forseglingsfilm.
RNase-/DNase-fri Ikke-pyrogen Ikke-steril Fremstillet med 99,9% ren jomfru polypropylen Velegnet til 0,1 ml termiske cyklerblokke 96-Well Flat top lav profil PCR plade Anvendelse/kompatibilitet: Standard Biometra termiske cyklere, Eppendorf MasterCycler qPCR, MJ Opticon/Chromo4 qPCR
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Ingen stregkode |
| Certificeringer/compliance | RNase-/DNase-fri |
| Format | 96-brønds |
| Låg | Uden låg |
| Array | 8 x 12 |
| Farve | Klar |
| Produkttype | Flad top |
| Til brug med (udstyr) | 0,1 ml termiske cyklusblokke; Standard Biometra termiske cyklere, Eppendorf MasterCycler qPCR, MJ Opticon/Chromo4 qPCR |
| Nederdel stil | Ikke-nederdel |
| Materiale | Polypropylen |
| Vis mere |