Få mere at vide
Axygen™ 96-brønds lavprofil PCR-mikroplader
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12774706 Shop alle Axygen Scientific produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Klar
Nederdel stil:
Halv
Ikke-nederdel
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Nederdel stil unitSize
12774706 Klar Halv Pakke med 100
11370195 Klar Halv Pakke med 25
11380195 Hvid Halv Pakke med 25
12759468 Hvid Halv Pakke med 100
11300205 Klar Ikke-nederdel Pakke med 25
12794706 Klar Ikke-nederdel Pakke med 100
11310205 Hvid Ikke-nederdel Pakke med 25
12789468 Hvid Ikke-nederdel Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 12774706 Leverandør Axygen™ Leverandørnr. PCR96LPABC
Styrk proteomik
Brug rabatkode 28003
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 09-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Konstrueret med ultratynd og ensartet vægtykkelse for at tillade præcis termisk overførsel for optimale resultater. Corning™ Axygen™ 96-brønds PCR mikroplader er den ideelle mulighed til brug i PCR termisk overførsel og realtids PCR applikationer. Det lave profildesign resulterer i hurtigere og mere effektive PCR-reaktioner.
Konstrueret med ultratynd og ensartet vægtykkelse for at tillade præcis termisk overførsel for optimale resultater. Corning™ Axygen™ 96-brønds PCR mikroplader er den ideelle mulighed til brug i PCR termisk overførsel og realtids PCR applikationer. De
Axygen™ 96 brønds lavprofil PCR mikroplade er designet til at passe ABI Real Time PCR termiske cyklere og sequencere. Lavprofildesign resulterer i hurtigere og mere effektive PCR-reaktioner. Ultratynd og ensartet vægtykkelse tillader præcis termisk overførsel for optimale resultater. Kan forsegles med 8/12 strimmelhætter, Axymat eller forseglingsfilm.
  • RNase-/DNase-fri
  • Ikke-pyrogen
  • Ikke-steril
  • Fremstillet med 99,9% ren jomfru polypropylen
  • 96-brønds halvskørt lavprofil PCR-plade
  • Optimeret til hurtig PCR
  • Designet til ABI Termiske cyklere
  • Anvendelse/kompatibilitet: ABI Hurtig PCR 7500, 7900 9800, Veriti og StepOne
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Stregkode Ingen stregkode
    Certificeringer/compliance RNase-/DNase-fri
    Format 96-brønds
    Låg Uden låg
    Array 8 x 12
    Emballage 100 Sager, 25 Pk.
    Produktlinje Axygen
    Farve Klar
    Produkttype Standard top
    Til brug med (udstyr) ABI termiske cyklere, ABI Hurtig PCR 7500, 7900 9800, Veriti og StepOne
    Nederdel stil Halv
    Materiale Polypropylen
    Volumen (metrisk) Nå 100μ L
    Antal Wells 96
    Sterilitet Ikke steril
    Well Shape Rund
    Til brug med (applikation) PCR termisk overførsel, RT-PCR applikationer
    nr. pr. sag 100/Cs.
    nr. pr. pakke 25/Pk.