Få mere at vide
Axygen™ 96-Well Half-Skirt PCR-mikroplader
Shop alle Axygen Scientific produkter
Farve:
Gul
Rød
Violet
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 50
Beskrivelse
PCR™ produkter, der er specielt designet til brug inden for PCR termisk overførsel og realtids PCR-applikationer. En række farver tilbydes for at hjælpe med at organisere flertrins PCR-processer.
- 96-brønds PCR halvskørt amplifikationsplade med et enkelt hak
- Arbejdsvolumen er 300 μL
- Fås i en række forskellige farver
- Sælges 10 plader/enhed; 5 enheder/Cs.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | RNase, DNase-fri |
| Format | 96-brønds |
| Array | 8 x 12 |
| Farve | Rød |
| Materiale | Polypropylen |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Well Shape | Rund |
| Til brug med (applikation) | PCR termisk overførsel, RT-PCR applikationer |
| Mængde | 50/Cs. |
| Vis mere |