Få mere at vide
Axygen™ 96-Well Clear V-Bottom 600μ L Dybbrøndsplade af polypropylen, steril, individuelt indpakket
Artikelnummer. 12567837 Shop alle Axygen Scientific produkter
Skift visning
Farve:
Klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
12567837 Klar Pakke med 25
1 options
Artikelnummer. 12567837 Leverandør Axygen™ Leverandørnr. PDW500CSI
Forventet forsendelse: 21-04-2027
Læg i indkøbskurv
Polypropylen 96 dybe brønde rektangulære plader; specielt designet til screening med høj kapacitet, prøveindsamling, sammensætningsopbevaring, sammensatte biblioteker og kombinatoriske kemiapplikationer.
  • Polypropylen 96 dybe brønde rektangulære plader; specielt designet til screening med høj kapacitet, prøveindsamling, sammensætningsopbevaring, sammensatte biblioteker og kombinatoriske kemiapplikationer
  • Volumen: 600μ L
  • Farve: Klar
  • Brønd Form: Rund; SBS Fodspor
  • Præ-steriliseret; Individuelt indpakket
  • Certificeret RNase, DNase og pyrogenfri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ANSI, SLAS 1-2004
Format Standard
Låg Uden låg
Array 8 x 12
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Klar
Materiale Polypropylen
Volumen (metrisk) Nå 600μ L
Antal Wells 96
Sterilitet Steril
Well Shape Rund
Til brug med (applikation) Prøveindsamling, in vitro vækstkamre og langtidsopbevaring
Maks. RCF 4000 x g
nr. pr. sag 25
nr. pr. pakke 5
Mængde 25/Cs.