Få mere at vide
Axygen™ 8-Strip PCR-rør, 0,2 ml
Artikelnummer. p-4102803 Shop alle Axygen Scientific produkter
Farve:
Blå
Diverse
Grøn
Gul
Klar
Orange
Rød
Violet
Lukketype:
Flad hætte
Hvælvet kasket
Sælges separat
Mængde:
100/Cs.
125/pakke, 1250/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 125
Pakke med 1250
Artikelnummer. 12706839
Brand: Axygen™ PCR0208B
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fås i en række farver for nem prøveidentifikation. Axygen™ 8-Strip PCR-rør, 0,2mL er konstrueret af robust polypropylen. Hvert ikke-sterilt, konisk rør har en tynd og ensartet vægtykkelse. Sælges med flade eller hvælvede hætter for at forhindre prøvetab eller uden hætter.
Fås i en række farver for nem prøveidentifikation. Axygen™ 8-Strip PCR-rør, 0,2mL er konstrueret af robust polypropylen. Hvert ikke-sterilt, konisk rør har en tynd og ensartet vægtykkelse. Sælges med flade eller kuplede hætter til pr
  • PCR-rørstrips designet til at passe til en lang række termiske cyklere
  • Ultratynd og ensartet vægtykkelse tillader præcis termisk overførsel
  • Hvælvede eller flade indføringshætter sikrer en tæt pasform, der forhindrer prøvefordampning
  • Certificeret RNase-/DNase-fri og ikke-pyrogen
  • Fremstillet med 99,9% ren jomfru polypropylen
  • Fås i en række farver for nem prøveidentifikation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance RNase, DNase, pyrogenfri
Farve Blå
Volumen (metrisk) 0.2 mL
Mængde 125/pakke, 1250/Cs.
Lukningsmateriale Polypropylen
Til brug med (udstyr) Termiske cyklere til termiske overførselsapplikationer
Form Konisk
Sterilitet Ikke steril
Materiale Polypropylen
Maks. Kraft 4000 x g
Lukketype Sælges separat
Format Strip
Produkttype Tyndvægget 8-Strip PCR-rør