Få mere at vide
Axygen™ 8-Strip PCR-rør, 0,2 ml
Artikelnummer. 12667215 Shop alle Axygen Scientific produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Diverse
Grøn
Gul
Klar
Orange
Rød
Violet
Lukketype:
Flad hætte
Hvælvet kasket
Solgt separat
Sælges separat
Mængde:
100/Cs.
125/pakke, 1250/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 125
Pakke med 1250
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Lukketype Mængde Pakningsstørrelse
12667215 Klar Hvælvet kasket 125/pakke, 1250/Cs. Pakke med 125
12706839 Blå Sælges separat 125/pakke, 1250/Cs. Pakke med 1250
12681646 Klar Sælges separat 125/pakke, 1250/Cs. Pakke med 125
10841291 Klar Sælges separat 125/pakke, 1250/Cs. Pakke med 1250
12547977 Diverse Sælges separat 125/pakke, 1250/Cs. Pakke med 125
12657215 Klar Flad hætte 125/pakke, 1250/Cs. Pakke med 125
12587977 Grøn Sælges separat 125/pakke, 1250/Cs. Pakke med 125
12597977 Orange Sælges separat 125/pakke, 1250/Cs. Pakke med 125
12517987 Violet Solgt separat 125/pakke, 1250/Cs. Pakke med 125
12527987 Gul Sælges separat 125/pakke, 1250/Cs. Pakke med 125
12507987 Rød Solgt separat 125/pakke, 1250/Cs. Pakke med 125
15479063 Klar Sælges separat 100/Cs. Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 12667215 Leverandør Axygen™ Leverandørnr. PCR0208CPC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1175.00 DKK
    1085.69 DKK / Pakke med 125
    Spare 89.31 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fås i en række farver for nem prøveidentifikation. Axygen™ 8-Strip PCR-rør, 0,2mL er konstrueret af robust polypropylen. Hvert ikke-sterilt, konisk rør har en tynd og ensartet vægtykkelse. Sælges med flade eller hvælvede hætter for at forhindre prøvetab eller uden hætter.
Fås i en række farver for nem prøveidentifikation. Axygen™ 8-Strip PCR-rør, 0,2mL er konstrueret af robust polypropylen. Hvert ikke-sterilt, konisk rør har en tynd og ensartet vægtykkelse. Sælges med flade eller kuplede hætter til pr
  • PCR-rørstrips designet til at passe til en lang række termiske cyklere
  • Ultratynd og ensartet vægtykkelse tillader præcis termisk overførsel
  • Hvælvede eller flade indføringshætter sikrer en tæt pasform, der forhindrer prøvefordampning
  • Certificeret RNase-/DNase-fri og ikke-pyrogen
  • Fremstillet med 99,9% ren jomfru polypropylen
  • Fås i en række farver for nem prøveidentifikation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance RNase, DNase, pyrogenfri
Farve Klar
Volumen (metrisk) 0.2 mL
Mængde 125/pakke, 1250/Cs.
Lukningsmateriale Polypropylen
Til brug med (udstyr) Termiske cyklere til termiske overførselsapplikationer
Form Konisk
Sterilitet Ikke steril
Materiale Polypropylen
Maks. Kraft 4000 x g
Lukketype Hvælvet kasket
Format Strip
Produkttype Tyndvægget 8-Strip PCR-rør