Få mere at vide
Axygen™ 8-Strip PCR-rør, 0,2 ml
Shop alle Axygen Scientific produkter
Farve:
Blå
Diverse
Grøn
Gul
Klar
Orange
Rød
Violet
Lukketype:
Flad hætte
Hvælvet kasket
Sælges separat
Mængde:
100/Cs.
125/pakke, 1250/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 125
Pakke med 1250
Beskrivelse
Fås i en række farver for nem prøveidentifikation. Axygen™ 8-Strip PCR-rør, 0,2mL er konstrueret af robust polypropylen. Hvert ikke-sterilt, konisk rør har en tynd og ensartet vægtykkelse. Sælges med flade eller kuplede hætter til pr
- PCR-rørstrips designet til at passe til en lang række termiske cyklere
- Ultratynd og ensartet vægtykkelse tillader præcis termisk overførsel
- Hvælvede eller flade indføringshætter sikrer en tæt pasform, der forhindrer prøvefordampning
- Certificeret RNase-/DNase-fri og ikke-pyrogen
- Fremstillet med 99,9% ren jomfru polypropylen
- Fås i en række farver for nem prøveidentifikation
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | RNase, DNase, pyrogenfri |
| Farve | Gul |
| Volumen (metrisk) | 0.2 mL |
| Mængde | 125/pakke, 1250/Cs. |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Til brug med (udstyr) | Termiske cyklere til termiske overførselsapplikationer |
| Form | Konisk |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Materiale | Polypropylen |
| Maks. Kraft | 4000 x g |
| Vis mere |