Få mere at vide
Axygen™ 8-Strip PCR-rør, 0,2 ml
Artikelnummer. 12507987 Shop alle Axygen Scientific produkter
Farve:
Blå
Diverse
Grøn
Gul
Klar
Orange
Rød
Violet
Lukketype:
Flad hætte
Hvælvet kasket
Sælges separat
Mængde:
100/Cs.
125/pakke, 1250/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 125
Pakke med 1250
Artikelnummer. 12507987
Brand: Axygen™ PCR0208R
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fås i en række farver for nem prøveidentifikation. Axygen™ 8-Strip PCR-rør, 0,2mL er konstrueret af robust polypropylen. Hvert ikke-sterilt, konisk rør har en tynd og ensartet vægtykkelse. Sælges med flade eller hvælvede hætter for at forhindre prøvetab eller uden hætter.
Fås i en række farver for nem prøveidentifikation. Axygen™ 8-Strip PCR-rør, 0,2mL er konstrueret af robust polypropylen. Hvert ikke-sterilt, konisk rør har en tynd og ensartet vægtykkelse. Sælges med flade eller kuplede hætter til pr
  • PCR tubes strips designed to fit a wide variety of thermal cyclers
  • Ultra-thin and consistent wall thickness allows precise thermal transfer
  • Domed or flat insertion caps ensure a tight fit that prevents sample evaporation
  • Certified RNase-/DNase-free and nonpyrogenic
  • Manufactured with 99.9% pure virgin polypropylene
  • Available in a variety of colors for easy sample identification
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance RNase, DNase, pyrogen-free
Farve Rød
Volumen (metrisk) 0.2 mL
Mængde 125/pakke, 1250/Cs.
Lukningsmateriale Polypropylene
Til brug med (udstyr) Thermal cyclers for thermal transfer applications
Form Conical
Sterilitet Non-sterile
Materiale Polypropylene
Maks. Kraft 4000 x g
Lukketype Sælges separat
Format Strip
Produkttype Thin Wall 8-Strip PCR Tube