Få mere at vide
Axygen™ 5 mL polypropylen Snaplock mikrocentrifugerør
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4840289 Shop alle Axygen Scientific produkter
Farve:
Klar
Ravgul
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Artikelnummer. 15247179
Brand: Axygen™ MCT500X
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug i lavvolumenprøvekrav
Axygen MaxyClear mikrocentrifugerør fås i en række forskellige farver. Axygen Maxymum Recovery™ overflade og sterile muligheder er også tilgængelige. SnapLock mikrocentrifugerør har frostede hætteoverflader og frostede sidepaneler, ideelle til mærkning. Hver hætte har en gennemborende port i midten af hætten. Mikrocentrifugerør uden hætter fås til nogle størrelser.
  • 0,6 mL, 1,5 mL og 2,0 mL klare mikrocentrifugerør er kogfaste. Farvede rør er ikke kogtætte.
  • Co-polymerrør giver enestående styrke og kemisk resistens. Må ikke være autokalverbar eller kogesikker.
  • Klare mikrocentrifugerør er kogtætte. Farvede rør er ikke kogtætte.
  • Maksimal G-kraft er 14.000 RCF.
  • RNase-/DNase-fri og ikke-pyrogen
  • Sterility Assurance Level (SAL) på 10−6
  • Farve - Assorteret: Hver pakke indeholder en blanding af blå, grøn, violet, orange, rød og gul.
  • Klare mikrocentrifugerør er kogtætte. Farvede rør er ikke kogtætte.
  • Farve - Spektrum: 2 pakker hver af blå, grøn, orange, rød og gul.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kasket stil Snap Cap
Lukningsmateriale Polypropylen
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Farve Ravgul
Materiale Homopolymer
nr. pr. pakke 250/Pk.
Sterilitet Ikke steril
Uddannet Ja
Lukketype Snap Cap
Bund form Cylindrisk
Produkttype Mikrocentrifugerør