Få mere at vide
Axygen™ 5 mL polypropylen Snaplock mikrocentrifugerør
Artikelnummer. 15227179 Shop alle Axygen Scientific produkter
Skift visning
Farve:
Klar
Ravgul
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Sterilitet Pakningsstørrelse
15227179 Klar Ikke steril Pakke med 250
15247179 Ravgul Ikke steril Pakke med 250
15237179 Klar Steril Pakke med 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15227179 Leverandør Axygen™ Leverandørnr. MCT500C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1355.00 DKK
    585.56 DKK / Pakke med 250
    Spare 769.44 DKK
    56% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Til brug i lavvolumenprøvekrav
Axygen MaxyClear mikrocentrifugerør fås i en række forskellige farver. Axygen Maxymum Recovery™ overflade og sterile muligheder er også tilgængelige. SnapLock mikrocentrifugerør har frostede hætteoverflader og frostede sidepaneler, ideelle til mærkning. Hver hætte har en gennemborende port i midten af hætten. Mikrocentrifugerør uden hætter fås til nogle størrelser.
  • 0,6 mL, 1,5 mL og 2,0 mL klare mikrocentrifugerør er kogfaste. Farvede rør er ikke kogtætte.
  • Co-polymerrør giver enestående styrke og kemisk resistens. Må ikke være autokalverbar eller kogesikker.
  • Klare mikrocentrifugerør er kogtætte. Farvede rør er ikke kogtætte.
  • Maksimal G-kraft er 14.000 RCF.
  • RNase-/DNase-fri og ikke-pyrogen
  • Sterility Assurance Level (SAL) på 10−6
  • Farve - Assorteret: Hver pakke indeholder en blanding af blå, grøn, violet, orange, rød og gul.
  • Klare mikrocentrifugerør er kogtætte. Farvede rør er ikke kogtætte.
  • Farve - Spektrum: 2 pakker hver af blå, grøn, orange, rød og gul.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kasket stil Snap Cap
Lukningsmateriale Polypropylen
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Farve Klar
Materiale Homopolymer
nr. pr. pakke 250/Pk.
Sterilitet Ikke steril
Uddannet Ja
Lukketype Snap Cap
Bund form Cylindrisk
Maks. RCF 14,000 x g
Produkttype Mikrocentrifugerør