Få mere at vide
Axygen™ 50 μL automationstips til Agilent™ /Hastighed 11 VPrep™ og Bravo, 384 Tip Format
Shop alle Axygen Scientific produkter
Beskrivelse
- Tipformat: 96 tip
- Spidsvolumenområde: 20μ L til 250μ L
- Spidsmateriale: Klar polypropylen
- RNase-/DNase-/human gDNA-fri
- Ikke-pyrogen
- Tilgængelige muligheder:
- Med eller uden aerosolbestandige filtre
- Ikke-steril eller steril
- Standard eller Axygen™ Maxymum Recovery™ overflade - Kompatible hoveder: 96LT, 8LT
- Rackformat: ANSI/SLAS
- Reolmateriale: Polypropylen
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 50μ l |
| Filtreret | Filtreret |
| Sterilitet | Steril |
| Farve | Klar |
| Certificeringer/compliance | ANSI |
| Rene krav | DNase, RNAse fri |
| Til brug med (applikation) | Ikke-pyrogen, bruges til strenge specifikationer under streng proceskontrol |
| Format | Stativ |
| Tip stil | Automatisering, Rund |
| Emballage | SBS Rack |
| Vis mere |