Beskrivelse
- Volumen til randen af brønd: 350μ L, arbejdsvolumen: 300μ L, volumen med AxyMat: 240μ L
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | RNase, DNase, DNA-free |
| Format | Standard |
| Låg | Uden låg |
| Array | 6 x 8 |
| Farve | Klar |
| Materiale | Polypropylen |
| Antal Wells | 48 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Well Shape | Rund |
| Til brug med (applikation) | PCR |
| Vis mere |