Få mere at vide
Axygen™ 4- Strip PCR rør og hætter til Corbett Rotor-Gene™
Shop alle Axygen Scientific produkter
Farve:
Klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2500
Beskrivelse
Axygen™ 0,1 ml PCR-rør er specielt designet til brug med Corbett Rotorgene system. Der er 4 rør pr. strimmel og 4 hætter pr. strimmel.
- Certificeret RNase-/DNase-fri
- Ikke-pyrogen
- Ikke-steril
- Fremstillet med 99,9% ren jomfru polypropylen
Ordreinfo
Rør og hætter er i strimler af fire og er i separate poser for at lette håndtering og mærkning.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | RNase, DNase og ikke-pyrogenfri |
| Lukningsfarve | Klar |
| Farve | Klar |
| Volumen (metrisk) | 0.1 mL |
| Mængde | 250/Pk. |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Til brug med (udstyr) | Corbett™ Rotor-Gene™ system |
| Form | Konisk |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Materiale | Polypropylen |
| Vis mere |