Beskrivelse
Axygen™ 384 brønds PCR mikroplade, hvid, er designet til at passe Roche Light Cycler 480. Ultratynd og ensartet vægtykkelse tillader præcis termisk overførsel for optimale resultater. Inkluderer Ultra Clear forseglingsfilm og trykt alfanumerisk gitter for nem identifikation af brønden.
RNase-/DNase-fri Ikke-pyrogen Ikke-steril Fremstillet med 99,9% ren jomfru polypropylen Inkluderer tætningsfilm
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Ingen stregkode |
| Certificeringer/compliance | RNase, DNase-fri |
| Format | 96-brønds |
| Låg | Uden låg |
| Oversigt | Forseglingsfilm |
| Array | 16 x 24 |
| Farve | Hvid |
| Til brug med (udstyr) | For Roche lyscykler 480 |
| Nederdel stil | Fuld |
| Materiale | Polypropylen |
| Vis mere |