Få mere at vide
Axygen™ 384-brønds skørte PCR-mikroplader
Artikelnummer. 12719428 Shop alle Axygen Scientific produkter
Farve:
Klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 12719428
Brand: Axygen™ PCR384M2C
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
RNase-/DNase-fri
Axygen™ 384 brønds skørt PCR mikroplade, klar, er designet til at passe til standard 384 brønds blokke. Ultratynd og ensartet vægtykkelse tillader præcis termisk overførsel for optimale resultater. Automatiseringsvenligt fuldt skørtdesign kan forsegles med Axymat eller forseglingsfilm.
  • RNase-/DNase-fri
  • Ikke-pyrogen
  • Ikke-steril
  • Fremstillet med 99,9% ren jomfru polypropylen
  • Enkelt kærv hjørne
  • Robotvenligt helt nederdeldesign
  • Anvendelse/kompatibilitet: Standard termisk cykling, fuldt ud ABI kompatibel til qPCR og sekventering
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Stregkode Ingen stregkode
    Certificeringer/compliance RNase, DNase-fri
    Format 96-brønds
    Låg Uden låg
    Array 16 x 24
    Farve Klar
    Til brug med (udstyr) For ABI 3730, 3100 og MJ termocykler
    Materiale Polypropylen
    Antal Wells 384
    Sterilitet Ikke steril
    Well Shape Rund
    Til brug med (applikation) PCR, termisk overførsel applikationer
    Inkluderer Enkelt hak
    nr. pr. sag 50/Cs.
    nr. pr. pakke 10/Pk.