Få mere at vide
Axygen™ 384-brønds skørte PCR-mikroplader
Artikelnummer. p-4102748 Shop alle Axygen Scientific produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Klar
Orange
Rød
Violet
Inkluderer:
Dobbelt hak
Enkelt hak
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 100
Pakke med 20
Pakke med 50
Volumen (metrisk) Nå:
40 μl
50 μl
50μ L
55μ L
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Inkluderer unitSize Volumen (metrisk) Nå
11350155 Blå Dobbelt hak Pakke med 10 -
11380155 Klar Enkelt hak Pakke med 10 50 μl
11390155 Grøn Dobbelt hak Pakke med 10 -
11300165 Orange Dobbelt hak Pakke med 10 -
10068469 Hvid Enkelt hak Pakke med 50 55μ L
12739438 Klar Dobbelt hak Pakke med 100 50μ L
12567817 Klar Dobbelt hak Pakke med 20 50μ L
11310165 Rød Dobbelt hak Pakke med 10 40 μl
11350165 Violet Dobbelt hak Pakke med 10 40 μl
11360165 Gul Dobbelt hak Pakke med 10 -
15328301 Klar Enkelt hak Pakke med 50 50μ L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 11350155 Leverandør Axygen™ Leverandørnr. PCR384B
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Enkelt- og dobbelthak 384-brønds PCR-plader
Sealing Options: Axymats, heat sealing, adhesive films and foils.
  • Available in 50μL and 55μL
  • Single and double notch corner
Skirted (50μL)
  • Application/Compatibility: standard thermal cycling
  • Robotic-friendly full skirt design
  • Packaging Description: 10 plates/Pk., 5 packs/Cs.
Skirted (55μL)
  • Application/Compatibility: standard thermal cycling, fully ABI compatible for qPCR and sequencing
  • Robotic-friendly full skirt design
  • Packaging Description: 10 plates/Pk., 5 packs/Cs.
Skirted, RigidPlate (50μL)
  • Robotic-friendly rigid plate with full skirt
  • Application/Compatibility: standard thermal cycling, ABI sequencing, automation applications
  • Packaging Description: 10 plates/Pk., 2 packs/sleeve, 5 sleeves/Cs.
Skirted, elevated wells
  • Application/Compatibility: standard thermal cycling, ABI sequencing, qPCR
  • Raised wells allow 55μL volume
  • Packaging Description: 10 plates/Pk., 5 packs/Cs.
Colors available by special order.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode No Barcode
Certificeringer/compliance RNase, DNase-free
Format Standard
Array 16 x 24
Farve Blå
Til brug med (udstyr) N
Materiale Polypropylene
Antal Wells 384
Volumen (metrisk) Virker 40 μL
Sterilitet Non-sterile
Well Shape Round
Til brug med (applikation) PCR, thermal transfer applications
Inkluderer Dobbelt hak
Vel Farve Blue