Få mere at vide
Axygen™ 384-brønds skørte PCR-mikroplader
Shop alle Axygen Scientific produkter
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Klar
Orange
Rød
Violet
Volumen (metrisk) Nå:
40 μl
50 μl
50μ L
55μ L
Inkluderer:
Dobbelt hak
Enkelt hak
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 100
Pakke med 20
Pakke med 50
Beskrivelse
Forseglingsmuligheder: Axymats, varmeforsegling, klæbende film og folier.
- Fås i 50 μL og 55 μL
- Enkelt og dobbelt hak hjørne
Nederdel (50 μL)
- Anvendelse/kompatibilitet: standard termisk cykling
- Robotvenligt helt nederdeldesign
- Emballagebeskrivelse: 10 plader/Pk., 5 pakker/Cs.
- Anvendelse/kompatibilitet: standard termisk cykling, fuldt ud ABI kompatibel til qPCR og sekventering
- Robotvenligt helt nederdeldesign
- Emballagebeskrivelse: 10 plader/Pk., 5 pakker/Cs.
- Robotvenlig stiv plade med hel skørt
- Anvendelse/kompatibilitet: standard termisk cykling, ABI sekvensering, automatiseringsapplikationer
- Emballagebeskrivelse: 10 plader/Pk., 2 pakninger/muffe, 5 ærmer/Cs.
- Anvendelse/kompatibilitet: standard termisk cykling, ABI sekventering, qPCR
- Hævede brønde tillader 55 μL volumen
- Emballagebeskrivelse: 10 plader/Pk., 5 pakker/Cs.
Farver fås ved specialbestilling.
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Inkluderer stregkode |
| Certificeringer/compliance | RNase, DNase-fri |
| Format | Standard |
| Array | 16 x 24 |
| Farve | Klar |
| Til brug med (udstyr) | ABI real-time PCR termiske cyklere og sequencere |
| Materiale | Polypropylen |
| Volumen (metrisk) Nå | 50μ L |
| Antal Wells | 384 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Vis mere |