Få mere at vide
Axygen™ 384-brønds skørte PCR-mikroplader
Artikelnummer. 10068469 Shop alle Axygen Scientific produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Klar
Orange
Rød
Violet
Volumen (metrisk) Nå:
40 μl
50 μl
50μ L
55μ L
Inkluderer:
Dobbelt hak
Enkelt hak
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 100
Pakke med 20
Pakke med 50
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Volumen (metrisk) Nå Inkluderer unitSize
10068469 Hvid 55μ L Enkelt hak Pakke med 50
11350155 Blå - Dobbelt hak Pakke med 10
11380155 Klar 50 μl Enkelt hak Pakke med 10
11390155 Grøn - Dobbelt hak Pakke med 10
11300165 Orange - Dobbelt hak Pakke med 10
12739438 Klar 50μ L Dobbelt hak Pakke med 100
12567817 Klar 50μ L Dobbelt hak Pakke med 20
11310165 Rød 40 μl Dobbelt hak Pakke med 10
11350165 Violet 40 μl Dobbelt hak Pakke med 10
11360165 Gul - Dobbelt hak Pakke med 10
15328301 Klar 50μ L Enkelt hak Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 10068469 Leverandør Axygen™ Leverandørnr. PCR384LC480WNF
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Enkelt- og dobbelthak 384-brønds PCR-plader
Forseglingsmuligheder: Axymats, varmeforsegling, klæbende film og folier.
  • Fås i 50 μL og 55 μL
  • Enkelt og dobbelt hak hjørne
Nederdel (50 μL)
  • Anvendelse/kompatibilitet: standard termisk cykling
  • Robotvenligt helt nederdeldesign
  • Emballagebeskrivelse: 10 plader/Pk., 5 pakker/Cs.
Nederdel (55 μL)
  • Anvendelse/kompatibilitet: standard termisk cykling, fuldt ud ABI kompatibel til qPCR og sekventering
  • Robotvenligt helt nederdeldesign
  • Emballagebeskrivelse: 10 plader/Pk., 5 pakker/Cs.
Skørt, stiv plade (50 μL)
  • Robotvenlig stiv plade med hel skørt
  • Anvendelse/kompatibilitet: standard termisk cykling, ABI sekvensering, automatiseringsapplikationer
  • Emballagebeskrivelse: 10 plader/Pk., 2 pakninger/muffe, 5 ærmer/Cs.
Skørte, forhøjede brønde
  • Anvendelse/kompatibilitet: standard termisk cykling, ABI sekventering, qPCR
  • Hævede brønde tillader 55 μL volumen
  • Emballagebeskrivelse: 10 plader/Pk., 5 pakker/Cs.
Farver fås ved specialbestilling.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Ingen stregkode
Certificeringer/compliance RNase, DNase-fri
Format 96-brønds
Låg Uden låg
Array 16 x 24
Farve Hvid
Til brug med (udstyr) For Roche lyscykler 480
Materiale Polypropylen
Volumen (metrisk) Nå 55μ L
Antal Wells 384
Volumen (metrisk) Virker 30μ L
Sterilitet Ikke steril
Well Shape Rund
Til brug med (applikation) PCR
Inkluderer Enkelt hak
nr. pr. sag 50/Cs.
nr. pr. pakke 10/Pk.