Få mere at vide
Axygen™ Maxymum Recovery™ 300μ L Universal pipettespidser
Artikelnummer. 12699595 Shop alle Axygen Scientific produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Format:
Bulk
Stativ
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 960
Artikelnummer. 12699595
Brand: Axygen™ T350CLR
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Maxymum Recovery spidser passer til populære mærker af pipetter
Axygen™ Universal Tips er designet til at passe til en bred vifte af enkelt- og flerkanalspipetter, kompatible med de fleste populære mærker af pipetter. Disse polypropylenspidser er ikke-pyrogene og certificeret til at være RNase-/DNase-frie. De fås i Maxymum Recovery , skrå, usterile, sterile, ikke-filtrerede og andre funktioner til specialiserede applikationer. Fleksible vægge og en række indvendige tætningsringe sikrer en sikker pasform med mindre kraft, der kræves for at indlæse og skubbe ud.
  • Disse polypropylenspidser er ikke-pyrogene og certificeret til at være RNase-/DNase-frie.
  • Ikke-pyrogen
  • Fint punkt
  • Maxymum Recovery teknologi til ultra-lav retention og højt udbytte
Ordreinfo
  • Bulk: 1000 spidser/pakke, 240 pakker/etui
  • Reol: 96 spidser/stativ, 10 stativer/pakke, 5 pakker/etui
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 1 til 300μ L
Sterilitet Ikke steril
Farve Klar
Rene krav DNase, RNase, ATP og endotoksinfri
Format Stativ
Tip stil Lav retention, Universel
Emballage Hængslet stativ
Til brug med (udstyr) Universal Fit
Produktlinje Maxymum Recovery