Få mere at vide
Axygen™ Maxymum Recovery™ 300μ L Universal pipettespidser
Artikelnummer. 11374255 Shop alle Axygen Scientific produkter
Skift visning
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Format:
Bulk
Stativ
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 960
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilitet Format Pakningsstørrelse
11374255 Steril Stativ Pakke med 960
11364255 Ikke steril Bulk Pakke med 1000
12699595 Ikke steril Stativ Pakke med 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 11374255 Leverandør Axygen™ Leverandørnr. T350CLRS
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Maxymum Recovery spidser passer til populære mærker af pipetter
Axygen™ Universal Tips er designet til at passe til en bred vifte af enkelt- og flerkanalspipetter, kompatible med de fleste populære mærker af pipetter. Disse polypropylenspidser er ikke-pyrogene og certificeret til at være RNase-/DNase-frie. De fås i Maxymum Recovery , skrå, usterile, sterile, ikke-filtrerede og andre funktioner til specialiserede applikationer. Fleksible vægge og en række indvendige tætningsringe sikrer en sikker pasform med mindre kraft, der kræves for at indlæse og skubbe ud.
  • Disse polypropylenspidser er ikke-pyrogene og certificeret til at være RNase-/DNase-frie.
  • Ikke-pyrogen
  • Fint punkt
  • Maxymum Recovery teknologi til ultra-lav retention og højt udbytte
Ordreinfo
  • Bulk: 1000 spidser/pakke, 240 pakker/etui
  • Reol: 96 spidser/stativ, 10 stativer/pakke, 5 pakker/etui
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 1 til 300μ L
Filtreret Non-filtered
Sterilitet Steril
Farve Klar
Autoklaverbar Not Autoclavable
Model- T-350-C-L-R-S
Certificeringer/compliance Nonpyrogenic, RNase/DNase-free
Rene krav DNase, RNase, ATP og endotoksinfri
Format Stativ
Tip stil Lav retention, Universel
Emballage Hængslet stativ
Mængde 960/Pk., 4800/Cs.
Produkttype Pipette Tips
Til brug med (udstyr) Universal Fit
Produktlinje Maxymum Recovery