Få mere at vide
Axygen™ 300μ L Universal pipettespidser
Shop alle Axygen Scientific produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Format:
Bulk
Stativ
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 4800
Pakke med 960
Beskrivelse
Axygen™ Universalspidser er designet til at passe til en bred vifte af enkelt- og flerkanalspipetter. Disse polypropylenspidser er ikke-pyrogene og RNase-/DNase-frie. De fås i Maxymum Recovery , skrå, usterile, sterile, ikke-filtrerede og andre funktioner til specialiserede applikationer. Fleksible vægge og en række indvendige tætningsringe sikrer en sikker pasform med mindre kraft, der kræves for at indlæse og skubbe ud.
- Disse polypropylenspidser er ikke-pyrogene og RNase-/DNase-frie.
- Ikke-pyrogen
- Fint punkt
Ordreinfo
- Bulk: 1000 spidser/pakke, 240 pakker/etui
- Reol: 96 spidser/stativ, 10 stativer/pakke, 5 pakker/etui
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 1 til 300μ L |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Klar |
| Rene krav | DNase, RNase, ATP og endotoksinfri |
| Format | Stativ |
| Tip stil | Mikropunkt, Universel |
| Emballage | Hængslet stativ |
| Til brug med (udstyr) | Universal Fit |
| Materiale | Polypropylen |