Få mere at vide
Axygen™ 300μ L Universal pipettespidser
Artikelnummer. 11384255 Shop alle Axygen Scientific produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Format:
Bulk
Stativ
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 4800
Pakke med 960
Artikelnummer. 11384255
Brand: Axygen™ T350CR
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fine spidser passer til populære mærker af pipetter
Axygen™ Universalspidser er designet til at passe til en bred vifte af enkelt- og flerkanalspipetter. Disse polypropylenspidser er ikke-pyrogene og RNase-/DNase-frie. De fås i Maxymum Recovery , skrå, usterile, sterile, ikke-filtrerede og andre funktioner til specialiserede applikationer. Fleksible vægge og en række indvendige tætningsringe sikrer en sikker pasform med mindre kraft, der kræves for at indlæse og skubbe ud.
  • Disse polypropylenspidser er ikke-pyrogene og RNase-/DNase-frie.
  • Ikke-pyrogen
  • Fint punkt
Ordreinfo
  • Bulk: 1000 spidser/pakke, 240 pakker/etui
  • Reol: 96 spidser/stativ, 10 stativer/pakke, 5 pakker/etui
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 1 til 300μ L
Sterilitet Ikke steril
Farve Klar
Rene krav DNase, RNase, ATP og endotoksinfri
Format Stativ
Tip stil Mikropunkt, Universel
Emballage Hængslet stativ
Til brug med (udstyr) Universal Fit