Description
Axygen™ Universalspidser er designet til at passe til en bred vifte af enkelt- og flerkanalspipetter. Disse polypropylenspidser er ikke-pyrogene og RNase-/DNase-frie. De fås i Maxymum Recovery , skrå, usterile, sterile, ikke-filtrerede og andre funktioner til specialiserede applikationer. Fleksible vægge og en række indvendige tætningsringe sikrer en sikker pasform med mindre kraft, der kræves for at indlæse og skubbe ud.
- Disse polypropylenspidser er ikke-pyrogene og RNase-/DNase-frie.
- Ikke-pyrogen
- Fint punkt
Order Info
- Bulk: 1000 spidser/pakke, 240 pakker/etui
- Reol: 96 spidser/stativ, 10 stativer/pakke, 5 pakker/etui
Specifications
Specifications
| Volumen (metrisk) | 1 til 300μ L |
| Filtreret | Non-filtered |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Klar |
| Model- | T-350-C |
| Certificeringer/compliance | EN ISO 13485 compliant, BSE/TSE compliant, Non-Pyrogenic, USP Class VI tested, Human DNA Free, DNase/RNase Free, Quality Control Tested |
| Rene krav | DNase, RNase, ATP og endotoksinfri |
| Format | Bulk |
| Tip stil | Mikropunkt, Universel |
| Emballage | 1.000 Tips/Pk., 10 Pakker/Cs. |
| Show More |