Få mere at vide
Axygen™ 24- og 32-brønds PCR-mikroplader, klare, ikke-sterile
Shop alle Axygen Scientific produkter
Antal Wells:
24
32
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 50
Beskrivelse
- Volumen til randen af brønd: 350μ L, arbejdsvolumen: 300μ L, volumen med AxyMat: 240μ L
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | RNase, DNase-fri |
| Format | Standard |
| Låg | Uden låg |
| Array | 4 x 6 |
| Farve | Klar |
| Produkttype | PCR mikroplade, uden låg |
| Materiale | Polypropylen |
| Antal Wells | 24 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Well Shape | Rund |
| Vis mere |