Få mere at vide
Axygen™ 24- og 32-brønds PCR-mikroplader, klare, ikke-sterile
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12789408 Shop alle Axygen Scientific produkter
Antal Wells:
24
32
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 50
Artikelnummer. 12789408
Brand: Axygen™ PCR24C
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til at passe til en bred vifte af termiske cyklere
  • Volumen til randen af brønd: 350μ L, arbejdsvolumen: 300μ L, volumen med AxyMat: 240μ L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance RNase, DNase-fri
Format Standard
Låg Uden låg
Array 4 x 6
Farve Klar
Produkttype PCR mikroplade, uden låg
Materiale Polypropylen
Antal Wells 24
Sterilitet Ikke steril
Well Shape Rund
Til brug med (applikation) PCR
nr. pr. sag 50/Cs.
nr. pr. pakke 10/Pk.