Få mere at vide
Axygen™ 200μ L Universal pipettespidser: 200μ L, Skråt, Reference
Designet til at passe til en bred vifte af enkelt- og flerkanalspipetter
Brand: Axygen™ TR-222-Y-R
395.35 DKK valid until 2025-08-31
Use promo code "24124" to get your promotional price.
Beskrivelse
Axygen™ Universalspidser er designet til at passe til en bred vifte af enkelt- og flerkanalspipetter. Disse polypropylenspidser er ikke-pyrogene og certificeret til at være RNase-/DNase-frie. De fås i Maxymum Recovery , skrå, usterile, sterile, ikke-filtrerede og andre funktioner til specialiserede applikationer. Fleksible vægge og en række indvendige tætningsringe sikrer en sikker pasform med mindre kraft, der kræves for at indlæse og skubbe ud.
(Dette er den foreslåede erstatning for T-205-WB-CL)
- Disse polypropylenspidser er ikke-pyrogene og certificeret til at være RNase-/DNase-frie.
- Ikke-pyrogen
- Bredboret
Ordreinfo
Tilgængelig i bulk-, rack- eller stack-reolformater.
Tekniske data
1 til 200μ L | |
Ikke steril | |
Autoklaverbar | |
Stativ | |
Hængslet stativ | |
Ja | |
10, 50, 100 μL |
Ikke-filtreret | |
Gul | |
DNase, RNase og Pyrogen fri | |
Affaset, Universel | |
Universal Fit | |
Polypropylen |