Få mere at vide
Axygen™ 200μ L Universal pipettespidser: 200μ L, Bred Boring
Shop alle Axygen Scientific produkterDescription
Axygen™ Universalspidser er designet til at passe til en bred vifte af enkelt- og flerkanalspipetter. Disse polypropylenspidser er ikke-pyrogene og certificeret til at være RNase-/DNase-frie. De fås i Maxymum Recovery , skrå, usterile, sterile, ikke-filtrerede og andre funktioner til specialiserede applikationer. Fleksible vægge og en række indvendige tætningsringe sikrer en sikker pasform med mindre kraft, der kræves for at indlæse og skubbe ud.
(Dette er den foreslåede erstatning for T-205-WB-CL)
- Disse polypropylenspidser er ikke-pyrogene og certificeret til at være RNase-/DNase-frie.
- Ikke-pyrogen
- Bredboret
Order Info
Tilgængelig i bulk-, rack- eller stack-reolformater.
Specifications
Specifications
| Volumen (metrisk) | 1 til 200μ L |
| Sterilitet | Steril |
| Farve | Klar |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Rene krav | DNase, RNase og Pyrogen fri |
| Format | Stativ |
| Tip stil | Genomisk/bred åbning, Universel |
| Til brug med (udstyr) | Universal Fit |
| Materiale | Polypropylen |