Få mere at vide
Axygen™ 200 μL Universal pipettespidser: 200 L, μskrå
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4102794 Shop alle Axygen Scientific produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Farve:
Gul
Klar
Format:
Bulk
Hængslet stativ
Stativ
Stativ, 5 x 96
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 20000
Pakke med 4800
Pakke med 960
Artikelnummer. 11376144
Brand: Axygen™ T200C
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til at passe til en bred vifte af enkelt- og flerkanalspipetter.
  • Optimeret affasning af spidsen reducerer prøveophængning, forbedrer pipetteringsnøjagtigheden
  • Brede spidser med åbningsstørrelse: 0,062 tommer. (1,52 mm) gør den ideel til pipettering af tyktflydende materialer, genomisk DNA eller sarte cellekulturer
  • Gradueringsmærker tillader en visuel bekræftelse af pipettens trækvolumen
  • Forsteriliserede spidser er e-stråle bestrålet for at forhindre produktnedbrydning
  • Renrumsproduktionsmiljø certificerer, at produkter er sikre mod RNase, DNase og pyrogen
  • Fås også med Maxymum recovery, som tillader fuldstændig genfinding af dyrebare prøver, sparer dyre reagenser
Ordreinfo
Tilgængelig i bulk-, rack- eller stack-reolformater.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 1 til 200μ L
Sterilitet Ikke steril
Farve Klar
Autoklaverbar Autoklaverbar
Rene krav Fri for DNase, RNase, DNA og PCR-hæmmer
Format Bulk
Tip stil Universel, Affaset
Til brug med (udstyr) Universal Fit