Få mere at vide
Axygen™ 200 μL Universal pipettespidser: 200 L, μskrå
Shop alle Axygen Scientific produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Farve:
Gul
Klar
Format:
Bulk
Hængslet stativ
Stativ
Stativ, 5 x 96
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 20000
Pakke med 4800
Pakke med 960
Beskrivelse
- Optimeret affasning af spidsen reducerer prøveophængning, forbedrer pipetteringsnøjagtigheden
- Brede spidser med åbningsstørrelse: 0,062 tommer. (1,52 mm) gør den ideel til pipettering af tyktflydende materialer, genomisk DNA eller sarte cellekulturer
- Gradueringsmærker tillader en visuel bekræftelse af pipettens trækvolumen
- Forsteriliserede spidser er e-stråle bestrålet for at forhindre produktnedbrydning
- Renrumsproduktionsmiljø certificerer, at produkter er sikre mod RNase, DNase og pyrogen
- Fås også med Maxymum recovery, som tillader fuldstændig genfinding af dyrebare prøver, sparer dyre reagenser
Ordreinfo
Tilgængelig i bulk-, rack- eller stack-reolformater.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 1 til 200μ L |
| Sterilitet | Steril |
| Farve | Klar |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Rene krav | DNase, RNase og Pyrogen fri |
| Format | Hængslet stativ |
| Tip stil | Affaset, Universel |
| Til brug med (udstyr) | Universal Fit |
| Uddannet | Ja |
| Materiale | Polypropylen |