Beskrivelse
- Optimeret affasning af spidsen reducerer prøveophængning, forbedrer pipetteringsnøjagtigheden
- Brede spidser med åbningsstørrelse: 0,062 tommer. (1,52 mm) gør den ideel til pipettering af tyktflydende materialer, genomisk DNA eller sarte cellekulturer
- Gradueringsmærker tillader en visuel bekræftelse af pipettens trækvolumen
- Forsteriliserede spidser er e-stråle bestrålet for at forhindre produktnedbrydning
- Renrumsproduktionsmiljø certificerer, at produkter er sikre mod RNase, DNase og pyrogen
- Fås også med Maxymum recovery, som tillader fuldstændig genfinding af dyrebare prøver, sparer dyre reagenser
Ordreinfo
Tilgængelig i bulk-, rack- eller stack-reolformater.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 1 til 200μ L |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Klar |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Rene krav | Fri for DNase, RNase, DNA og PCR-hæmmer |
| Format | Bulk |
| Tip stil | Universel, Affaset |
| Til brug med (udstyr) | Universal Fit |
| Materiale | Polypropylen |