Beskrivelse
Tjener en bred vifte af laboratoriebehov, herunder indsamling, forarbejdning, centrifugering, opbevaring og pakning/forsendelse.
- Fås som præsteriliseret og usteril
- Ikke-sterile hætterør har umonterede, ikke-løkkede hætter med O-ringe
- Forsteriliserede hætterør har ikke-løkkede hætter fastgjort med O-ringe
- Gevind O-ring design sikrer ensartet lukning, der tillader centrifugering op til 20.000 xg
- Maxymum Recovery™ skruelågsrør fås som specialbestilling
- Kasketter fås i forskellige farver for nem prøveidentifikation
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | RNase, DNase, pyrogenfri |
| Lukningsfarve | Klar |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Kapacitet (metrisk) | 2 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| Format | Ikke-loopet |
| Inkluderer | O-ring |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Uddannet | Nej |
| Lukketype | Skruelåg |
| Vis mere |