Få mere at vide
Axygen™ 2,0 mL koniske rør med skruelåg
Artikelnummer. 11354175 Shop alle Axygen Scientific produkter
Skift visning
Sterilitet:
Ikke steril
Ikke-steril
Steril
Lukningsfarve:
Blå
Brun
Diverse
Grå
Grøn
Hvid
Klar
Lyserød
Orange
Rød
Violet
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilitet Lukningsfarve unitSize
11354175 Steril Diverse Pakke med 500
11344175 Ikke-steril Diverse Pakke med 500
11364175 Ikke-steril Blå Pakke med 500
11394175 Steril Klar Pakke med 500
11384175 Ikke steril Klar Pakke med 500
11374175 Ikke-steril Brun Pakke med 500
11304185 Ikke-steril Grøn Pakke med 500
11314185 Ikke-steril Grå Pakke med 500
11324185 Ikke-steril Orange Pakke med 500
11344185 Ikke-steril Rød Pakke med 500
11334185 Ikke-steril Lyserød Pakke med 500
11394195 Ikke-steril Violet Pakke med 500
11304205 Ikke-steril Hvid Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Artikelnummer. 11354175 Leverandør Axygen™ Leverandørnr. SCT200AS
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Har O-ring modstandsdygtig over for mange almindeligt anvendte laboratoriekemikalier
Tjener en bred vifte af laboratoriebehov, herunder indsamling, forarbejdning, centrifugering, opbevaring og pakning/forsendelse.
  • Fås som præsteriliseret og usteril
  • Ikke-sterile hætterør har umonterede, ikke-løkkede hætter med O-ringe
  • Forsteriliserede hætterør har ikke-løkkede hætter fastgjort med O-ringe
  • Gevind O-ring design sikrer ensartet lukning, der tillader centrifugering op til 20.000 xg
  • Maxymum Recovery™ skruelågsrør fås som specialbestilling
  • Kasketter fås i forskellige farver for nem prøveidentifikation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance RNase, DNase, pyrogenfri
Lukningsfarve Diverse
Lukningsmateriale Polypropylen
Kapacitet (metrisk) 2 mL
Materiale Polypropylen
Format Ikke-loopet
Inkluderer O-ring
Emballage Taske
Sterilitet Steril
Lukketype Skruelåg
Bund form Konisk
Maks. RCF 20,000 x g