Få mere at vide
Axygen™ 96-brønds stiv PCR-mikroplade, ikke-steril
Artikelnummer. 15531433 Shop alle Axygen Scientific produkter
Skift visning
Farve:
Klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
15531433 Klar Pakke med 50
1 options
Artikelnummer. 15531433 Leverandør Axygen™ Leverandørnr. PCR96HSACC
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Læg i indkøbskurv
96-brønds halvskørt automatiseringskompatibel PCR mikroplade
Axygen™ automationskompatibel PCR-mikroplade har en stiv ramme med en lille spalte, der opretholder varmeoverførsel under og efter termisk cyklus uden at forvride dens form. Polypropylenpladen har også hævede kanter omkring brøndene for at sikre tæt forsegling og minimere varmefordampning. Kompatibel med de fleste større termiske cyklere, sequencere og automatiseringsplatforme giver pladen optimal ydeevne til downstream-applikationer, herunder screening med høj gennemstrømning.
  • Forbliver fladt under og efter termisk cykling
  • Hævede brøndsfælge hjælper med at reducere varmefordampning
  • Klare brønde, synligt gitter for nem indlæsning og sporing af prøver.
  • Ultratynd og ensartet vægtykkelse for nem og ensartet varmeoverførsel
  • Velegnet til standard- og realtids-PCR
  • Enkelt hak hjørne
  • SBS Fodaftryk
  • Fremstillet af polypropylen
  • RNase-/DNase-fri
  • Ikke-pyrogen
  • Ikke-steril
  • Kompatibel med større automationsplatforme, termiske cyklere og sequencere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode No Barcode
Array 8 x 12
Farve Klar
Produkttype PCR Microplate
Til brug med (udstyr) Automatiseringskompatibel
Materiale Polypropylen
Antal Wells 96
Sterilitet Ikke steril
Well Shape Konisk bund (V-brønd)
nr. pr. sag 50/Cs.
nr. pr. pakke 10/Pk.
RNase fri Ja
Vel Farve Klar