Få mere at vide
Axygen™ 12-Strip PCR rør
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12706849 Shop alle Axygen Scientific produkter
Produkttype:
Kun tyndvægget 12-Strip PCR-rør
Tyndvægget 12-Strip PCR-rør og flad hætte
Pakningsstørrelse:
Pakke med 80
Pakke med 800
Denne vare kan ikke returneres. Afficher la politique du retour.
Code produit. 12706849
missing translation for 'mfr': Axygen™ PCR0212C
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Fremstillet af 99,9% ren jomfru polypropylen
Axygen™ 0,2 mL tyndvæggede 12-strimmel PCR-rør, fås i et udvalg af farver, er designet til at passe til en lang række termiske cyklere. Ultratynd og ensartet vægtykkelse tillader præcis termisk overførsel, selv indføringshætte sikrer en tæt pasform for at forhindre fordampning.
  • RNase-/DNase-fri
  • Ikke-pyrogen
  • Ikke-steril
  • Fremstillet med 99,9% ren jomfru polypropylen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certificeringer/compliance RNase, DNase-fri
Farve Klar
Volumen (metrisk) 0.2 mL
Mængde 800
Lukningsmateriale Polypropylen
Til brug med (udstyr) Termiske cyklere
Form Konisk
Sterilitet Ikke steril
Materiale Polypropylen
Maks. Kraft 4000 x g
Format Strip
Produkttype Kun tyndvægget 12-Strip PCR-rør
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis