Beskrivelse
Axygen™ 0,2 mL tyndvæggede 12-strimmel PCR-rør, fås i et udvalg af farver, er designet til at passe til en lang række termiske cyklere. Ultratynd og ensartet vægtykkelse tillader præcis termisk overførsel, selv indføringshætte sikrer en tæt pasform for at forhindre fordampning.
- RNase-/DNase-fri
- Ikke-pyrogen
- Ikke-steril
- Fremstillet med 99,9% ren jomfru polypropylen
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | RNase, DNase-fri |
| Farve | Klar |
| Volumen (metrisk) | 0.2 mL |
| Mængde | 80/Pk. |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Til brug med (udstyr) | Termiske cyklere |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Materiale | Polypropylen |
| Maks. Kraft | 4000 x g |
| Lukketype | Flad hætte |
| Vis mere |